Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Claudin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1428R-A350
BOSSBS-1428R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1428R-A350
Anti-Claudin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Claudins function as major constituents of the tight junction complexes that regulate the permeability of epithelia. While some claudin family members play essential roles in the formation of impermeable barriers, others mediate the permeability to ions and small molecules. Often, several claudin family members are coexpressed and interact with each other, and this determines the overall permeability. CLDN1 is required to prevent the paracellular diffusion of small molecules through tight junctions in the epidermis and is required for the normal barrier function of the skin. Required for normal water homeostasis and to prevent excessive water loss through the skin, probably via an indirect effect on the expression levels of other proteins, since CLDN1 itself seems to be dispensable for water barrier formation in keratinocyte tight junctions.

Type: Primary
Antigen: Claudin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 121-211/211
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité