Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNAI3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1429R-CY3
BOSSBS-1429R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1429R-CY3
Anti-GNAI3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
GAI3 is the a subunit of inhibitory trimeric G protein (Gi), which inhibits adenylate cyclase once its G protein coupled receptors (GPCR) such as a2 adrenergic receptors are activated. GAI3 can be inactivated by pertussis toxin. Guanine nucleotide binding proteins are involved as modulators or transducers in various transmembrane signaling systems. G(k) is the stimulatory G protein of receptor regulated K(+) channels.

Type: Primary
Antigen: GNAI3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 241-354/354
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité