Anti-DNA polymerase epsilon subunit 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-14356R-A680
BOSSBS-14356R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-14356R-A680
Anti-DNA polymerase epsilon subunit 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Participates in DNA repair and in chromosomal DNA replication.
Type: Primary
Antigen: DNA polymerase epsilon subunit 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/527
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité