Anti-Hck Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1438R-CY5.5
BOSSBS-1438R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1438R-CY5.5
Anti-Hck Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
HCK is a tyrosine kinase that is predominantly expressed in hemopoietic cell types. It may help couple the Fc receptor to the activation of the respiratory burst. In addition, it may play a role in neutrophil migration and in the degranulation of neutrophils.
Type: Primary
Antigen: Hck
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 301-450/526
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité