Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCL16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1441R-A555
BOSSBS-1441R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1441R-A555
Anti-CXCL16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Induces a strong chemotactic response. Induces calcium mobilisation. Binds to CXCR6/Bonzo. Also acts as a scavenger receptor on macrophages, which specifically binds to OxLDL (oxidised low density lipoprotein), suggesting that it may be involved in pathophysiology such as atherogenesis.

Type: Primary
Antigen: CXCL16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 85-200/247
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité