Anti-Gastrokine 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-14441R-A555
BOSSBS-14441R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-14441R-A555
Anti-Gastrokine 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Has mitogenic activity and may be involved in maintaining the integrity of the gastric mucosal epithelium.
Type: Primary
Antigen: Gastrokine 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 101-185/185
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité