Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TLR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1444R-CY3
BOSSBS-1444R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1444R-CY3
Anti-TLR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Key component of innate and adaptive immunity. TLRs (Toll-like receptors) control host immune response against pathogens through recognition of molecular patterns specific to microorganisms. TLR3 is a nucleotide-sensing TLR which is activated by double-stranded RNA, a sign of viral infection. Acts via the adapter TRIF/TICAM1, leading to NF-kappa-B activation, IRF3 nuclear translocation, cytokine secretion and the inflammatory response (By similarity).

Type: Primary
Antigen: TLR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 801-905/905
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité