Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1444R-CY5
BOSSBS-1444R-CY5EA 909 EUR InStock
BOSSBS-1444R-CY5
Anti-TLR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Key component of innate and adaptive immunity. TLRs (Toll-like receptors) control host immune response against pathogens through recognition of molecular patterns specific to microorganisms. TLR3 is a nucleotide-sensing TLR which is activated by double-stranded RNA, a sign of viral infection. Acts via the adapter TRIF/TICAM1, leading to NF-kappa-B activation, IRF3 nuclear translocation, cytokine secretion and the inflammatory response (By similarity).

Type: Primary
Antigen: TLR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 801-905/905
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..