Anti-Promotilin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-1445R-A750
BOSSBS-1445R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1445R-A750
Anti-Promotilin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays an important role in the regulation of interdigestive gastrointestinal motility and indirectly causes rhythmic contraction of duodenal and colonic smooth muscle.
Type: Primary
Antigen: Promotilin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-115/115
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité