Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HSP75/TRAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1446R
BOSSBS-1446REA 725 EUR InStock
BOSSBS-1446R
Anti-HSP75/TRAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Chaperone that expresses an ATPase activity. Involved in maintaining mitochondrial function and polarization, most likely through stabilization of mitochondrial complex I. Is a negative regulator of mitochondrial respiration able to modulate the balance between oxidative phosphorylation and aerobic glycolysis. The impact of TRAP1 on mitochondrial respiration is probably mediated by modulation of mitochondrial SRC and inhibition of SDHA.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HSP75/TRAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..