Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP75/TRAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1446R-CY7
BOSSBS-1446R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1446R-CY7
Anti-HSP75/TRAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Chaperone that expresses an ATPase activity. Involved in maintaining mitochondrial function and polarization, most likely through stabilisation of mitochondrial complex I. Is a negative regulator of mitochondrial respiration able to modulate the balance between oxidative phosphorylation and aerobic glycolysis. The impact of TRAP1 on mitochondrial respiration is probably mediated by modulation of mitochondrial SRC and inhibition of SDHA.

Type: Primary
Antigen: HSP75/TRAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 501-650/704
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité