Anti-Prohibitin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1449R-CY3
BOSSBS-1449R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1449R-CY3
Anti-Prohibitin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Prohibitin inhibits DNA synthesis. It has a role in regulating proliferation. As yet it is unclear if the protein or the mRNA exhibits this effect. May play a role in regulating mitochondrial respiration activity and in aging.
Type: Primary
Antigen: Prohibitin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 171-272/272
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité