Anti-PAFAH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1451R-CY3
BOSSBS-1451R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1451R-CY3
Anti-PAFAH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Modulates the action of platelet-activating factor (PAF) by hydrolyzing the sn-2 ester bond to yield the biologically inactive lyso-PAF. Has a specificity for substrates with a short residue at the sn-2 position. It is inactive against long-chain phospholipids.
Type: Primary
Antigen: PAFAH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 301-441/441
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité