Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-6R Beta/CD130/gp130 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1459R-A647
BOSSBS-1459R-A647EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1459R-A647
Anti-IL-6R Beta/CD130/gp130 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Signal-transducing molecule. The receptor systems for IL6, LIF, OSM, CNTF, IL11, CTF1 and BSF3 can utilize gp130 for initiating signal transmission. Binds to IL6/IL6R (alpha chain) complex, resulting in the formation of high-affinity IL6 binding sites, and transduces the signal. Does not bind IL6. May have a role in embryonic development.

Type: Primary
Antigen: IL-6R Beta/CD130/gp130
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 651-750/917
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité