Anti-IL-6R Beta/CD130/gp130 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-1459R-CY7
BOSSBS-1459R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1459R-CY7
Anti-IL-6R Beta/CD130/gp130 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Signal-transducing molecule. The receptor systems for IL6, LIF, OSM, CNTF, IL11, CTF1 and BSF3 can utilize gp130 for initiating signal transmission. Binds to IL6/IL6R (alpha chain) complex, resulting in the formation of high-affinity IL6 binding sites, and transduces the signal. Does not bind IL6. May have a role in embryonic development.
Type: Primary
Antigen: IL-6R Beta/CD130/gp130
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 651-750/917
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité