Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-23R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1460R-A350
BOSSBS-1460R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1460R-A350
Anti-IL-23R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Associates with IL12RB1 to form the interleukin-23 receptor. Binds IL23 and mediates T-cells, NK cells and possibly certain macrophage/myeloid cells stimulation probably through activation of the Jak-Stat signaling cascade. IL23 functions in innate and adaptive immunity and may participate in acute response to infection in peripheral tissues. IL23 may be responsible for autoimmune inflammatory diseases and be important for tumorigenesis.

Type: Primary
Antigen: IL-23R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 401-550/629
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité