Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nck1/NCK alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1466R-CY5.5
BOSSBS-1466R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1466R-CY5.5
Anti-Nck1/NCK alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Nck is a highly conserved, oncogenic protein. It is a common target for the action of different surface receptors, encoding one SH2 and three SH3 domains, the Src homology motifs found in nonreceptor tyrosine kinases, Ras GTPase activating protein, phosphatidylinositol 3 kinase, and phospholipase Cg. Nck is widely expressed in various tissues and in cell lines from human, murine, and rat origins. Nck is phosphorylated on tyrosine, serine, and threonine residues in response to stimulation of EGF and PDGF in A431 and NIH 3T3 cells respectively. Like other SH2 containing proteins, Nck is associated with tyrosine autophosphorylated EGF or PDGF receptors via its SH2 domain. Overexpression of Nck leads to transformation of NIH 3T3 cells.

Type: Primary
Antigen: Nck1/NCK alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 31-150/377
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité