Anti-GRP75 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-1469R-A647
BOSSBS-1469R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1469R-A647
Anti-GRP75 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Implicated in the control of cell proliferation and cellular aging. May also act as a chaperone.
Type: Primary
Antigen: GRP75
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 561-679/679
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité