Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Annexin VI Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1471R-HRP
BOSSBS-1471R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-1471R-HRP
Anti-Annexin VI Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))
Anticorps
The Annexin family of calcium binding proteins is composed of at least ten mammalian genes. It is characterised by a conserved core domain which binds to phospholipids in a Ca2+ dependent manner and a unique amino terminal region which may confer binding specificity. The Annexin family has been implicated as regulators of such diverse processes as ion flux, endocytosis and exocytosis, and cellular adhesion. When overexpressed in A431 cells, Annexin VI causes a partial reversal of the transformed phenotype.

Type: Primary
Antigen: Annexin VI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 551-673/673
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité