Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-I16/MNDA Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1472R-HRP
BOSSBS-1472R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-1472R-HRP
Anti-I16/MNDA Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish PE (Phycoerythrin)rOxidase))
Anticorps
Interferon (IFN) Inducible 16 (IFI16) protein belongs to a family of HIN 200 human and mouse proteins. IFI16 is a nuclear protein comtaining regulatory domains such as DNA binding domain, transcriptional regulatory domain and DAPIN/PAAD domain. IFI16 has three isotypes A, B, and C (85-95 kDa), which arise as a result of mRNA alternative splicing. All are phosphorylated on serine and threonine residues and can homo and heterodimerize. Expression is restricted to the nuclei of hematopoietic cells, fibroblasts and epithelial cells. IFI16 expression in hematopoietic cells of myeloid lineage is tightly regulated and highly induced in the differentiation and proliferation of the cell. Due to its localisation in the nucleus, regulation of protein expression, and ability to bind DNA, it is assumed that IFI16 has a role in transcription regulation of cell differentiation. In addition, it was found that IFI16 can act as a transcriptional repressor and is involved in regulation and activation of p53 in cancer cells.

Type: Primary
Antigen: I16/MNDA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 201-350/785
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité