Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Gremlin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-1475R-A680
BOSSBS-1475R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1475R-A680
Anti-Gremlin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cytokine that may play an important role during carcinogenesis and metanephric kidney organogenesis, as a BMP antagonist required for early limb outgrowth and patterning in maintaining the FGF4-SHH feedback loop. Down-regulates the BMP4 signaling in a dose-dependent manner. Acts as inhibitor of monocyte chemotaxis (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Gremlin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-184/184
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité