Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDI Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1476R-CY7
BOSSBS-1476R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1476R-CY7
Anti-PDI Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This multifunctional protein catalyses the formation, breakage and rearrangement of disulfide bonds. At the cell surface, seems to act as a reductase that cleaves disulfide bonds of proteins attached to the cell. May therefore cause structural modifications of exofacial proteins. Inside the cell, seems to form/rearrange disulfide bonds of nascent proteins. At high concentrations, functions as a chaperone that inhibits aggregation of misfolded proteins. At low concentrations, facilitates aggregation (anti-chaperone activity). May be involved with other chaperones in the structural modification of the TG precursor in hormone biogenesis. Also acts a structural subunit of various enzymes such as prolyl 4-hydroxylase and microsomal triacylglycerol transfer protein MTTP. Receptor for LGALS9; the interaction retains P4HB at the cell surface of Th2 T helper cells, increasing disulfide reductase activity at the plasma membrane, altering the plasma membrane redox state and enhancing cell migration (PubMed:21670307).

Type: Primary
Antigen: PDI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 21-150/508
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité