Anti-ARFIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1477R-CY5.5
BOSSBS-1477R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1477R-CY5.5
Anti-ARFIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Human homolog binds ADP-ribosylation factor (ARF) and inhibits ARF dependent phorbol ester induced secretion of matrix metalloproteinase 9 [RGD].
Type: Primary
Antigen: ARFIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 255-373/373
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité