Anti-PAFR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1478R-CY5
BOSSBS-1478R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1478R-CY5
Anti-PAFR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Receptor for platelet activating factor, a chemotactic phospholipid mediator that possesses potent inflammatory, smooth-muscle contractile and hypotensive activity. Seems to mediate its action via a G protein that activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
Type: Primary
Antigen: PAFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 231-342/342
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité