Anti-MTHFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-1484R-A647
BOSSBS-1484R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1484R-A647
Anti-MTHFR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
catalyses the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate to 5-methyltetrahydrofolate, a co-substrate for homocysteine remethylation to methionine.
Type: Primary
Antigen: MTHFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 165-300/656
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité