Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BIN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1485R
BOSSBS-1485REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1485R
Anti-BIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The identification and analysis of tumor suppressors is of major importance for improved diagnosis and treatment of tumors. Bin1 (Box-dependent myc interacting protein 1, also known as SH3P9, amphiphysin II and amphl/amphiphysin-like) is a novel protein that has features of a tumor suppressor. Bin1 interacts with and inhibits the oncogenic activity of the myc oncoprotein that has a major role in many human cancers. The loss of Bin1 may contribute to growth deregulation in cancer cells in carcinoma of the breast, colon, lung, cervix, prostate and liver. Bin1 also interacts with HCV NS5A through its SH3 domain.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité