Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Apollon/BIRC6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1489R
BOSSBS-1489REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1489R
Anti-Apollon/BIRC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-apoptotic protein which can regulate cell death by controlling caspases and by acting as an E3 ubiquitin-protein ligase. Has an unusual ubiquitin conjugation system in that it could combine in a single polypeptide, ubiquitin conjugating (E2) with ubiquitin ligase (E3) activity, forming a chimeric E2/E3 ubiquitin ligase. Its tragets include CASP9 and DIABLO/SMAC. Acts as an inhibitor of CASP3, CASP7 and CASP9. Important regulator for the final stages of cytokinesis. Crucial for normal vesicle targeting to the site of abscission, but also for the integrity of the midbody and the midbody ring, and its striking ubiquitin modification.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Apollon/BIRC6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité