Anti-Occludin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-1495R-CY7
BOSSBS-1495R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1495R-CY7
Anti-Occludin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
May play a role in the formation and regulation of the tight junction (TJ) paracellular permeability barrier.
Type: Primary
Antigen: Occludin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 431-522/522
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité