Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1497R-A555
BOSSBS-1497R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1497R-A555
Anti-MUC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The alpha subunit has cell adhesive properties. Can act both as an adhesion and an anti-adhesion protein. May provide a protective layer on epithelial cells against bacterial and enzyme attack. The beta subunit contains a C-terminal domain which is involved in cell signaling, through phosphorylations and protein-protein interactions. Modulates signaling in ERK, SRC and NF-kappa-B pathways. In activated T-cells, influences directly or indirectly the Ras/MAPK pathway. Promotes tumor progression. Regulates TP53-mediated transcription and determines cell fate in the genotoxic stress response. Binds, together with KLF4, the PE21 promoter element of TP53 and represses TP53 activity.

Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 1101-1255/1255
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité