Anti-FAM3D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-14992R-A750
BOSSBS-14992R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-14992R-A750
Anti-FAM3D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Family with sequence similarity 3, member D
Type: Primary
Antigen: FAM3D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 121-224/224
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité