Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUMO 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1499R-CY7
BOSSBS-1499R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1499R-CY7
Anti-SUMO 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Ubiquitin-like protein that can be covalently attached to proteins as a monomer or a lysine-linked polymer. Covalent attachment via an isopeptide bond to its substrates requires prior activation by the E1 complex SAE1-SAE2 and linkage to the E2 enzyme UBE2I, and can be promoted by E3 ligases such as PIAS1-4, RANBP2 or CBX4. This post-translational modification on lysine residues of proteins plays a crucial role in a number of cellular processes such as nuclear transport, DNA replication and repair, mitosis and signal transduction. Involved for instance in targeting RANGAP1 to the nuclear pore complex protein RANBP2. Polymeric SUMO1 chains are also susceptible to polyubiquitination which functions as a signal for proteasomal degradation of modified proteins. May also regulate a network of genes involved in palate development.

Type: Primary
Antigen: SUMO 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 21-101/101
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité