Anti-Cathepsin B Heavy Chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-1500R-A488
BOSSBS-1500R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1500R-A488
Anti-Cathepsin B Heavy Chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Thiol protease which is believed to participate in intracellular degradation and turnover of proteins. Has also been implicated in tumor invasion and metastasis.
Type: Primary
Antigen: Cathepsin B Heavy Chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 251-339/339
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité