Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1orf124 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-15013R-CY3
BOSSBS-15013R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15013R-CY3
Anti-C1orf124 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Regulator of UV-induced DNA damage response: acts as a 'reader' of ubiquitinated PCNA that enhances RAD18-mediated PCNA ubiquitination and translesion DNA synthesis (TLS). Recruited to sites of UV damage and interacts with ubiquitinated PCNA and RAD18, the E3 ubiquitin ligase that monoubiquitinates PCNA. Facilitates chromatin association of RAD18 and is required for efficient PCNA monoubiquitination, promoting a feed-forward loop to enhance PCNA ubiquitination and translesion DNA synthesis. Acts as a regulator of TLS by recruiting VCP/p97 to sites of DNA damage, possibly leading to extraction of DNA polymerase eta (POLH) by VCP/p97 to prevent excessive translesion DNA synthesis and limit the incidence of mutations induced by DNA damage.

Type: Primary
Antigen: C1orf124
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 31-130/489
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité