Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C2orf3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-15014R-CY5
BOSSBS-15014R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15014R-CY5
Anti-C2orf3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
GCF (GC-rich sequence DNA-binding factor), also known as C2orf3 (chromosome 2 open reading frame 3), transcription factor 9 (TCF-9) or DNABF, is a 781 amino acid nuclear protein that belongs to the GCF family. Widely expressed, GCF binds the GC-rich sequences of _-Actin, EGFR and calcium-dependent protease (CANP) promoters. GCF contains multiple phosphoserine and phosphothreonine residues, and two GCF isoforms are produced due to alternative splicing events. GCF is considered a candidate for susceptibility to dyslexia (DYX3) as both genes reside in close proximity on human chromosome 2. Chromosome 2 is the second largest human chromosome and consists of 237 million bases, encodes over 1,400 genes and makes up approximately 8% of the human genome.

Type: Primary
Antigen: C2orf3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 601-700/781
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité