Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rarres2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1501R-A750
BOSSBS-1501R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1501R-A750
Anti-Rarres2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a secreted chemotactic protein that initiates chemotaxis via the ChemR23 G protein-coupled seven-transmembrane domain ligand. Expression of this gene is upregulated by the synthetic retinoid tazarotene and occurs in a wide variety of tissues. The active protein has several roles, including that as an adipokine, and is truncated on both termini from the proprotein.

Type: Primary
Antigen: Rarres2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 81-163/163
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité