Anti-C1orf138 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-15020R-A750
BOSSBS-15020R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-15020R-A750
Anti-C1orf138 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
C1orf138
Type: Primary
Antigen: C1orf138
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-129/129
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité