Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CXCL14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1503R-CY7
BOSSBS-1503R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1503R-CY7
Anti-CXCL14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene belongs to the cytokine gene family which encode secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The protein encoded by this gene is structurally related to the CXC (Cys-X-Cys) subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterised by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes but not for lymphocytes, dendritic cells, neutrophils or macrophages. It has been implicated that this cytokine is involved in the homeostasis of monocyte-derived macrophages rather than in inflammation. [FUNCTION] Potent chemoattractant for neutrophils, and weaker for dendritic cells. Not chemotactic for T-cells, B-cells, monocytes, natural killer cells or granulocytes. Does not inhibit proliferation of myeloid progenitors in colony formation assays.

Type: Primary
Antigen: CXCL14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 51-99/111
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité