Anti-C1orf181 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-15042R-A555
BOSSBS-15042R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15042R-A555
Anti-C1orf181 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
C1orf181
Type: Primary
Antigen: C1orf181
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 211-310/470
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité