Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1orf187 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-15047R-A350
BOSSBS-15047R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15047R-A350
Anti-C1orf187 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
C1orf187, also known as Draxin, Dorsal repulsive axon guidance protein and Neucrin, is a 349 amino acid secreted protein that is required of the development of the spinal cord and forebrain commissures. C1orf187 acts as a chemorepulsive guidance protein and directs commissural axons during development by repelling neurite outgrowth from the spinal cord. During development, C1orf187 modulates neural crest migration by reducing the polarization of these cells, leading to reduced velocity of migration and increased frequency of changing direction, leading to a net decrease in migrational distance. It acts as an antagonist of the Wnt signaling pathway by inhibiting the stabilization of cytosolic _-catenin via its interaction with LRP6. C1orf187 inhibits outgrowth from the olfactory bulb and likely contributes to the formation of the lateral olfactory tract.

Type: Primary
Antigen: C1orf187
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 251-349/349
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité