Anti-C1orf200 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-15055R-A555
BOSSBS-15055R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15055R-A555
Anti-C1orf200 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
C1orf200
Type: Primary
Antigen: C1orf200
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 31-100/167
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité