Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VASH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1505R
BOSSBS-1505REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1505R
Anti-VASH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Angiogenesis inhibitor. Inhibits migration, proliferation and network formation by endothelial cells as well as angiogenesis. This inhibitory effect is selective to endothelial cells as it does not affect the migration of smooth muscle cells or fibroblasts. Does not affect the proliferation of cancer cells in vitro, but inhibits tumor growth and tumor angiogenesis. Acts in an autocrine manner. Inhibits artery neointimal formation and macrophage infiltration. Exhibits heparin-binding activity.

Type: Primary
Antigen: VASH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Public Immunogen Range:281-365/365
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité