Anti-C1orf228 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-15062R-A350
BOSSBS-15062R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15062R-A350
Anti-C1orf228 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
C1orf228
Type: Primary
Antigen: C1orf228
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 101-200/440
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité