Anti-C1orf33 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-15064R-A680
BOSSBS-15064R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-15064R-A680
Anti-C1orf33 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
C1orf33
Type: Primary
Antigen: C1orf33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-80/239
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité