Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1orf69 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-15075R-CY7
BOSSBS-15075R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15075R-CY7
Anti-C1orf69 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Belonging to the CAF17 subfamily of the gcvT family, C1orf69 is a 356 amino acid mitochondrial protein that is required for normal heme synthesis. Heme synthesis is dependent upon receiving iron through iron sulfur (Fe-S) cluster biogenesis proteins such as C1orf69, which is specifically thought to assemble Fe-S clusters for mitochondrial aconitase and lipoate synthase. In zebrafish, deficiency of C1orf69 causes anemia. The gene encoding C1orf69 maps to human chromosome 1, the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. There are about 3,000 genes on chromosome 1, and considering the great number of genes there are also a large number of diseases associated with chromosome 1.

Type: Primary
Antigen: C1orf69
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 131-230/256
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité