Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1orf77 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-15076R-A647
BOSSBS-15076R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15076R-A647
Anti-C1orf77 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
C1orf77, also known as Friend of PRMT1 protein, is a 248 amino acid protein that plays an essential role in the ligand-dependent activation of estrogen receptor target genes. C1orf77 is tightly associated with chromatin and is modified by both asymmetric and symmetric arginine methylation. Depletion of C1orf77 results in almost complete block of estradiol-induced promter occupancy by the estrogen receptor. Also, complete knockdown of C1orf77 mRNA in adult erythroid progenitors stongly induces fetal hemoglobin, suggesting that C1orf77 is a critical modulator of _-globin gene expression. There are two isoforms of C1orf77 that are produced as a result of alternative splicing events. The gene encoding C1orf77 maps to human chromosome 1, the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. There are about 3,000 genes on chromosome 1, and considering the great number of genes there are also a large number of diseases associated with chromosome 1.

Type: Primary
Antigen: C1orf77
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 31-130/248
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité