Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1orf84 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-15077R-A488
BOSSBS-15077R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15077R-A488
Anti-C1orf84 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
SZT2 (seizure threshold 2 homolog (mouse)), also known as SZT2A or SZT2B, is a 3,432 amino acid peroxisomal protein that plays a role in resistance to oxidative stress. Predominantly expressed in the parietal and frontal cortex, as well as in dorsal root ganglia of the brain, SZT2 is implicated in superoxide dismutase activity and the neuroprotection in peroxisomes. Existing as four alternatively spliced isoforms, SZT2 is thought to enhance epileptogenesis and is encoded by a gene that maps to human chromosome 1p34.2. Human chromosome 1 spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes, comprises nearly 8% of the human genome and houses a large number of disease-associated genes, including those that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson?s disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome.

Type: Primary
Antigen: C1orf84
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 651-750/3432
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité