Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AAK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1507R-CY5.5
BOSSBS-1507R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1507R-CY5.5
Anti-AAK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
AAK1 phosphorylates the AP2M1/mu2 subunit of the adaptor protein complex 2 (AP-2). It may play a role in regulating aspects of clathrin-mediated endocytosis. [SUBCELLULAR LOCATION] Membrane; Peripheral membrane protein (By similarity). Cell membrane; Peripheral membrane protein (By similarity). Membrane, clathrin-coated pit (By similarity). Note=Active when found in clathrin-coated pits at the plasma membrane (By similarity).

Type: Primary
Antigen: AAK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 301-400/961
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité