Anti-C1r Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-15086R-CY5
BOSSBS-15086R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15086R-CY5
Anti-C1r Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
C1r B chain is a serine protease that combines with C1q and C1s to form C1, the first component of the classical pathway of the complement system.
Type: Primary
Antigen: C1r
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 231-430/705
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité