Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1s Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-15088R-HRP
BOSSBS-15088R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-15088R-HRP
Anti-C1s Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
C1s B chain is a serine protease that combines with C1q and C1r to form C1, the first component of the classical pathway of the complement system. C1r activates C1s so that it can, in turn, activate C2 and C4.

Type: Primary
Antigen: C1s
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 251-350/688
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité