Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C20orf152 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-15097R-CY3
BOSSBS-15097R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15097R-CY3
Anti-C20orf152 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Representing about 2% of human DNA, chromosome 20 consists of approximately 63 million bases and 600 genes. Chromosome 20 contains a region with numerous genes expressed in the epididymis, which are thought important for seminal production, and some viewed as potential targets for male contraception. The PRNP gene encoding the prion protein associated with spongiform encephalopathies, like Creutzfeldt-Jakob disease, is found on chromosome 20. Amyotrophic lateral sclerosis, spinal muscular atrophy, ring chromosome 20 epilepsy syndrome and Alagille syndrome are also associated with chromosome 20. The C20orf152 gene product has been provisionally designated C20orf152 pending further characterization.

Type: Primary
Antigen: C20orf152
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 21-120/576
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité